W304700
Terpinyl acetate
≥95% (mixture of isomers)
Sinônimo(s):
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer, (±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95% (mixture of isomers)
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; citrus; spicy
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
chave InChI
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N