Key Documents
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2949
Número CE:
Conselho da Europa nº:
311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.061
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
pf
−69 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup