Documentos Principais
W281301
Sigma-Aldrich
Octyl propionate
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número FEMA:
2813
Número CE:
Conselho da Europa nº:
407
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.126
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-11(12)4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
CEQGYPPMTKWBIU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these