Documentos Principais
W251700
Sigma-Aldrich
Geranyl propionate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
210.31
Número FEMA:
2517
Número CE:
Conselho da Europa nº:
409c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.128
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
252 °C/738 mmHg (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
waxy; floral; rose
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
chave InChI
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)