Documentos
W251100
Sigma-Aldrich
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
258.36
Número FEMA:
2511
Número CE:
Conselho da Europa nº:
639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.767
Ensaio
≥95%
disponibilidade
available only in EU
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
pb
305 °C (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves