W245518
Ethyl 3-phenylpropionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl hydrocinnamate, Ethyl 3-phenylpropionate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
247-248 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
chave InChI
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup