Documentos Principais
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
2431
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2095
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.488
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)