Documentos Principais
W222801
Sigma-Aldrich
Calcium acetate hydrate
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Ca · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.17 (anhydrous basis)
Número FEMA:
2228
Beilstein:
3692527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
chave InChI
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)