W222305
Tributyrin
97%, FG
Sinônimo(s):
Glyceryl tributyrate, 1,2,3-Tributyrylglycerol, Glycerol tributyrate, Tributyrin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1903
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.)
287-288 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; fatty; cheesy; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves