Documentos
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2217
Número CE:
Conselho da Europa nº:
466
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.148
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
186-187 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup