W220604
Butyl laurate
≥99%
Sinônimo(s):
Butyl dodecanoate, Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
180 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
waxy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup