Documentos Principais
W215015
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número FEMA:
2150
Número CE:
Conselho da Europa nº:
413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.132
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
jasmine; floral; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)