Documentos
W203009
Sigma-Aldrich
Allyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número FEMA:
2030
Número CE:
Conselho da Europa nº:
360
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.004
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
Impurezas
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
206-209 °C (lit.)
densidade
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; fruity
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
chave InChI
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves