Key Documents
UPL0020
Sigma-Aldrich
2,8-Dihydroxydibenzothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O2S
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=CC2=C1SC3=C2C=C(O)C=C3
InChI
1S/C12H8O2S/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6,13-14H
chave InChI
ORACUDSQEWJAQK-UHFFFAOYSA-N