Documentos Principais
THSD1140
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert titanium
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.527,00
R$ 5.527,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.527,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
R$ 5.527,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D1140
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)