Documentos Principais
THSD1041
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C powder type
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.302,00
R$ 4.302,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.302,00
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
R$ 4.302,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS D1041
C × diâmetro
116 mm × 9.2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informações legais
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)