Documentos Principais
THS01133
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
10%Pt/C
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 01133
Diâmetro
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)