Documentos Principais
THS01119
ThalesNano CatCart® holder without connecting tube
L × diam. 30 cm × 4 mm
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 819,00
R$ 819,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 819,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 819,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 01119
C × diâmetro
30 cm × 4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)