Documentos Principais
TEM-LC400-AU-100
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 400 mesh, hole size 100 μm , Average, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-LC400-AU-100 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 25
tamanho do furo
100 μm , Average
tamanho
400 mesh
Descrição geral
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 400 mesh. Average hole size is 100 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)