Documentos Principais
TEM-HC400-NI-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-HC400-NI-100 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 25
tamanho do furo
100 μm
tamanho
400 mesh
Descrição geral
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)