Documentos Principais
TEM-G300F1-CU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Copper, size 300 mesh, vial of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-G300F1-CU não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
vial of 100
tamanho
300 mesh
Descrição geral
Gilder Finder Grids G300F1. Copper grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)