Documentos Principais
TEM-FFT300CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 300 MESH CU GRIDS
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
300 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 10 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)