TEM-FFGA150-CU-50
Formvar Supported Copper Single Hole Grid
hole size 150 μm, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho do furo
150 μm
Descrição geral
A 10 nm thin formvar film supported Single Hole grids. Copper grid, 150 micron hole size. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)