Documentos Principais
TEM-FF150CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
FORMVAR FILM MESH CU 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-FF150CU não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 25
tamanho
150 mesh
Descrição geral
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)