Documentos Principais
TEM-CFT300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 300 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-CFT300CUUL não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 50
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 300 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)