Documentos Principais
TEM-CF300NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 300# NICKEL 25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-CF300NI não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
box of 25
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)