Documentos
TEM-CF200NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON FILM 200 MESH NI 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.