Documentos Principais
TEM-CF150NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
CARBON FILM 150 MESH NI 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
150 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 150 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)