TEM-CF150CU
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 150 MESH CU 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
Produtos recomendados
embalagem
box of 25
tamanho
150 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)