Documentos Principais
TEM-7596410
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinônimo(s):
Omni Grids - Copper 4-Post Lift-Out Grids 100/pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-7596410 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pack of 100 (per vial)
Descrição geral
4 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations, two with vertical bar attachment surfaces and two with "V" shaped alighment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts. 3mm diameter.
Embalagem
Packaged in plastic vials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)