Documentos Principais
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-75965-01 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)