Documentos Principais
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
O produto TEM-71165-50 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Descrição geral
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)