Documentos Principais
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H9(CH=CH2)3
Número CAS:
Peso molecular:
162.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
chave InChI
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3