Documentos Principais
T7802
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
Tecnazene
About This Item
Fórmula linear:
HC6Cl4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
260.89
Beilstein:
1973805
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
p.e.
304 °C (lit.)
pf
98-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
chave InChI
XQTLDIFVVHJORV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3