Documentos Principais
T35475
Sigma-Aldrich
o-Tolidine
technical grade
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Fórmula linear:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
212.29
Beilstein:
2210640
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pf
128-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
chave InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Advertência
May be carcinogenic.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)