T31003
Thiolactic acid
95%
Sinônimo(s):
2-Mercaptopropionic acid
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
pf
10-14 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
chave InChI
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.[1]
- 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.[2]
- 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.[3]
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?