Key Documents
T289655
(1S,4R,6R)-4-[(4-METHOXYBENZYL)OXY]-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
274.363
Número MDL:
Outras notas