275441
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethylthiophenol
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.569 (lit.)
p.e.
207-208 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?