Documentos Principais
T15202
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
97%
Sinônimo(s):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
107758
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
263-267 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
chave InChI
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)