Documentos
T100528
2-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
446.554
Número MDL:
Outras notas