Documentos Principais
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
Sinônimo(s):
Synthware V211000
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.809,00
R$ 1.809,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.809,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 1.809,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware V211000
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)