Documentos Principais
SYNT230015
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 15 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware T230015, distilling receiver tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware T230015
capacidade
15 mL
Descrição geral
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)