Documentos Principais
SYNS411530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Sinônimo(s):
Synthware S411530, 3-way stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 311,00
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 311,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 311,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S411530
tamanho do furo
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
stopcock system
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)