Documentos Principais
SYNS191125
Synthware metering valve stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Sinônimo(s):
Synthware S191125
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 201,00
R$ 201,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 201,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 201,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S191125
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
With a threaded PTFE needle valve for the fine control of flow through the bore of the stopcock plug. This replacement kit is complete with all the components.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)