Documentos Principais
SYNM101003
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connections: Front-left, Rear-right
Sinônimo(s):
Synthware M101003, vacuum manifold, vacuum unit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.072,00
R$ 2.072,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.072,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 2.072,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Características
number of ports 3
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M101003
Descrição geral
General purpose double bank manifold for use with vacuum and inert gas. Supplied with 0-4 mm high vacuum valves for grease-free operation. Both banks are made from 22 mm medium wall tubing and have all banks open. Ports are spaced 100 mm center to center and have an O.D. of 10 mm. With front-left and rear-right 10 mm hose connections.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)