Documentos Principais
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware F984250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 236,00
R$ 236,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 236,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F984250
capacidade
250 mL
Descrição geral
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)