Documentos Principais
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
Sinônimo(s):
Synthware F68272L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 915,00
R$ 915,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 915,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 915,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F68272L
capacidade
2000 mL
2000 mL
Descrição geral
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)