Documentos Principais
SYNF604060C
Synthware Buchner funnel
60 mL, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F604060C, filtering funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 167,00
R$ 167,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 167,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 167,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F604060C
capacidade
60 mL
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)