Documentos Principais
SYNF301025
Synthware single neck round bottom flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware F301025, glass round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 87,00
R$ 87,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 87,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
R$ 87,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F301025
capacidade
25 mL
Descrição geral
Supplied with one holed compression caps, one Viton® O-rings and one PTFE - faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)