Documentos Principais
SYNF292810
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Sinônimo(s):
Synthware F292810, glass funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 264,00
R$ 264,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 264,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
R$ 264,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F292810
diâmetro do topo
100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)